330735W
Avanti
SphingoSPLASH™ II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
SphingoSPLASH™ II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Productos recomendados
formulario
methanol solution
envase
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research™ - A Croda Brand 3.43 µ/mLSDS
- 860658Psphinganine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLSDS
- 860657Psphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlSDS
- 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 3.0453 ug/mlSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C