LM6005
Avanti
Cer/Sph Mixture II
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Cer/Sph Mixture II, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II
About This Item
Productos recomendados
formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM6005-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C