Documentos clave
Z681474
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 400 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
194,00 €
194,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
194,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
194,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
fits beaker size 400 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
Altura
3.5 in.
89 mm
Descripción general
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Información legal
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)