Merck
Z285137
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O hemispherical heating mantle
for flask size, 250 mL, AC/DC input 230 V AC
Seleccione un Tamaño
1 EA
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
407,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
230 V (AC)
Materiales
fabric
Características
CE compliant
for flask size 250 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100AO403(CE)
Parámetros
0-450 °C temp. range
salida
180 W
Descripción general
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
  • Made from flexible fabrics
  • Fit easily into tight spaces
  • Maximum 450 °C internal operating temperature
  • All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
  • 115 V models are CSA compliant
  • 230 V models are CE compliant
Información legal
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)