Documentos clave
Z681288
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 500 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
262,46 €
262,46 €
Precio de catálogo282,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
262,46 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
262,46 €
Precio de catálogo282,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
240 V
Materiales
fiberglass
Características
CE compliant
fits flask 500 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
disponibilidad
not available in USA and Canada
Parámetros
0-482 °C temp. range
Descripción general
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Información legal
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)