Documentos clave
Z681377
BriskHeat® beaker heater
fits beaker size, 400 mL, AC/DC input 240 V AC
Seleccione un Tamaño
1 EA
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
128,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
240 V (AC)
Materiales
fiberglass
Características
CE compliant
fits beaker size 400 mL
fabricante / nombre comercial
BriskHeat
Parámetros
0-232 °C temp. range
Altura
3.5 in. (89 mm)
89 mm
Descripción general
  • Fits Griffin and standard size beakers
  • Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
  • Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
  • Easily view graduation during set-up and operation
  • Moisture and chemical resistant
  • Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
  • Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
  • Dielectric strength of over 2000 volts
  • 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
  • 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
Información legal
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)