Documentos
CLS11410
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, capacity 250 mL, sterile
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiales
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
esterilidad
sterile
Características
cap
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11410
capacidad
250 mL
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.