Merck
900770
Sigma-Aldrich
Berkessel ligand
98%
Sinónimos:
2′,3′,4′,5′,6′-Pentafluoro-3-({(E)-[(1R,2S)-2-{[(2′,3′,4′,5′,6′-pentafluoro-2-hydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]amino}cyclohexyl]imino}methyl)[1,1′-biphenyl]-2-ol, cis-1,2-Diaminocyclohexane salalen ligand, cis-DACH salalen ligand, Bis(pentafluorophenyl) salalen ligand
Seleccione un Tamaño
100 MG
77,00 €
77,00 €
Precio de catálogo154,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
77,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H22F10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
656.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
77,00 €
Precio de catálogo154,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(ccc2)CN[C@@H]3[C@@H](CCCC3)\N=C\c4c(c(ccc4)c5c(c(c(c(c5F)F)F)F)F)O)O)F)F
InChI
1S/C32H22F10N2O2/c33-21-19(22(34)26(38)29(41)25(21)37)15-7-3-5-13(31(15)45)11-43-17-9-1-2-10-18(17)44-12-14-6-4-8-16(32(14)46)20-23(35)27(39)30(42)28(40)24(20)36/h3-8,11,17-18,44-46H,1-2,9-10,12H2/b43-11+/t17-,18+/m1/s1
Clave InChI
NLJCGFOPEQFWQJ-XOZUKITKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst system that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this chiral ligand, when used with Ti(OiPr)4 provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid (P5360) or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate (155837) is recommended as a co-catalyst.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)