Merck
474592
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
Sinónimos:
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminatocobalt(II), (R,R)-Co(salen), (R,R)-Jacobsen HKR catalyst
Seleccione un Tamaño
1 G
83,20 €
5 G
156,00 €
25 G
726,00 €
83,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
83,20 €
5 G
156,00 €
25 G
726,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
Número de CAS:
Peso molecular:
603.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
83,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc2C=[N@H]3[C@@H]4CCCC[C@H]4[N@@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m1./s1
Clave InChI
ZFWPDJKMASHRPT-CITKKJEGSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of terminal epoxides[1] and the enantioselective ring opening of meso epoxides.[2]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Tokunaga et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5328), 936-938 (1997-08-15)
Epoxides are versatile building blocks for organic synthesis. However, terminal epoxides are arguably the most important subclass of these compounds, and no general and practical method exists for their production in enantiomerically pure form. Terminal epoxides are available very inexpensively
Jacobsen, E.N. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 773-773 (1997)