Key Documents
UFC203024
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 30 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 30 kDa, volumen de muestra de 2 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiales
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Ultra
Parámetros
2 mL sample volume
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
119.7 mm
Diámetro
15.9 mm
filtración área
1 cm2
tamaño de poro
30 kDa MWCO
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de centrífuga Amicon® Ultra de 2 ml con filtros Ultracel® de corte de peso molecular 30.000 Dalton proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de elevados factores de concentración y una fácil recuperación de los concentrados de las matrices de muestras diluidas y complejas. Por ejemplo, la ovoalbúmina (45 kDa) a una concentración inicial de 1 mg/ml es retenida normalmente al 97 %.
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 50 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra. La recuperación eficiente de la muestra concentrada (especies retenidas) se consigue mediante una cómoda etapa de espín inverso después de recoger el filtrado.
La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Las unidades Amicon® Ultra de 2 ml se suministran sin esterilizar y son para un solo uso. Con su diseño de membrana vertical y espín inverso, los filtros Amicon® Ultra de 2 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado más cortos.
Aplicación
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 30 000 dalton.
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
  • Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en los extractos de cultivo tisular o los lisados celulares.
  • Eliminación de cebadores, conectores o etiquetas moleculares de una mezcla de reacción y eliminación de las proteínas antes de la HPLC
  • Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
  • Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
Características y beneficios
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 30 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
  • Concentra 2 l hasta 15 - 70 μl.
  • Recuperación del 98 % de la muestra
  • Tiempo de procesamiento rápido: tiempos de centrifugado de 10 a 30 minutos
  • Bloqueo automático incorporado en el diseño
  • La capacidad de espín inverso proporciona recuperaciones uniformes
Ligadura / enlace
Sustituye a: 4208
Forma física
Código de colores: Transparente
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Sergey A Dyshlovoy et al.
Scientific reports, 10(1), 9764-9764 (2020-06-20)
New bicyclic guanidine alkaloid, urupocidin C (Ur-C) along with the previously known urupocidin A (Ur-A) were isolated from the rare deep-sea marine sponge Monanchora pulchra, harvested in Northwestern Pacific waters. The unique structure of Ur-C was elucidated using 1D and
Sergey A Dyshlovoy et al.
Marine drugs, 18(5) (2020-05-15)
The phenomenon of high sugar consumption by tumor cells is known as Warburg effect. It results from a high glycolysis rate, used by tumors as preferred metabolic pathway even in aerobic conditions. Targeting the Warburg effect to specifically deliver sugar
Artículos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.