Documentos clave
Z290432
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, 1 L flask (included)
Sinónimos:
Filtration Setup, Separation Device, Vacuum Assembly
Seleccione un Tamaño
1 EA
536,00 €
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
536,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass housing
glass membrane
Características
cap plug seal
graduation
envase
pkg of 1 ea
botella capacidad
1 L
embudo capacidad
300 mL
cuello diám.
41 mm
Descripción general
Assembly includes: 300 mL funnel top, fritted glass funnel support, 1 L filtration flask, aluminum clamp, and # 8 silicone stopper.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Información legal
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)