Merck
718386
Sigma-Aldrich
Lithium diisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution
0.25 M in THF/hexanes
Sinónimos:
LDBBA
Seleccione un Tamaño
25 ML
134,00 €
100 ML
387,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
134,00 €
100 ML
387,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H28AlLiO
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.25 M in THF/hexanes
densidad
0.795 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
Clave InChI
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Lithiumdiisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
  • Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
  • Tertiary amides to aldehydes.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)