Merck
184217
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
96%
Sinónimos:
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6F3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
213.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
266-269 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
Clave InChI
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline was used in the synthesis of 4[[7-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]oxy]pthalonitrile[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)