559396
SB 220025
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and specific inhibitor of human p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 60 nM).
Sinónimos:
SB 220025, 5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinlyl)imidazole, p38 MAP Kinase Inhibitor XIV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
potencia
60 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white to pale yellow
solubilidad
DMSO: 22 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24)
Clave InChI
VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
P38MAPK
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wang, Z., et al. 1998. Structure6, 1117.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1