Merck
317500
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
Sinónimos:
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
Seleccione un Tamaño
10 G
65,00 €
50 G
230,30 €
65,00 €
Precio de catálogo130,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
65,00 €
50 G
230,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
2802896
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
65,00 €
Precio de catálogo130,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
mp
51-54 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
Clave InChI
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Descripción general
(1S,2R)-(+)-Norephedrine is an enantiomer of ephedrine mainly used as a chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Aplicación
(1S,2R)-(+)-Norephedrine may be used in the preparation of dendritic ligands, which on combining with Ru(II) complexes form efficient asymmetric transfer hydrogenation catalysts. It may also be used in the preparation of N-((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)furan-2-carboxamide.[1] This chiral amide can efficiently catalyze the enantioselective ethylation of aromatic and heteroaromatic aldehydes to secondary alcohols in the absence of titanium tetraisopropoxide as promotor.[2]
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chiral amide from (1S, 2R)-(+)-norephedrine alkaloid in the enantioselective addition of diethylzinc to aryl and heteroaryl aldehydes.
Ananthi N, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(15), 1731-1735 (2009)
Dendritic catalysts for asymmetric transfer hydrogenation based (1S, 2R)-norephedrine derived ligands.
Liu PN, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(16), 2481-2485 (2003)
Ana Caroline Costa Sa et al.
Scientific reports, 9(1), 8795-8795 (2019-06-21)
Growing evidence suggests that peripheral factors to the brain driving neuro-inflammation could affect Alzheimer's Disease (AD) and Parkinson's Disease (PD) severity. Herpes simplex virus type 1 (HSV1) infection has been associated with AD while other related viruses, including cytomegalovirus (CMV)
Archana Hinduja
Frontiers in neurology, 11, 71-71 (2020-03-03)
Background: Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is an acute neurotoxic syndrome that is characterized by a spectrum neurological and radiological feature from various risk factors. Common neurological symptoms includes headache, impairment in level of consciousness, seizures, visual disturbances, and focal
Stefan W Toennes et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 179, 113008-113008 (2019-12-02)
Each year, synthetic drugs are occurring in high numbers in the illicit drug market. But data on their pharmacology and toxicology are scarcely available. Therefore, a pilot study was performed to evaluate excretion of 4-fluoroamphetamine (4FA) in humans and identify