Saltar a
SML2853
DASA-58
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)aniline, CID-44543605, DASA 58, DASA58, ML 203, ML-203, ML203, N,N′-DiArylSulfonAmide 58, NCGC00185916
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,30 €
75,90 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
295,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N3O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
453.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,90 €
Precio de catálogo89,30 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(S(N2CCN(S(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)(=O)=O)CCC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H23N3O6S2/c20-15-3-1-4-16(13-15)29(23,24)21-7-2-8-22(10-9-21)30(25,26)17-5-6-18-19(14-17)28-12-11-27-18/h1,3-6,13-14H,2,7-12,20H2
InChI key
GMHIOMMKSMSRLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DASA-58 is a potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase isoform PKM2 (hPKM2 AC50 = 38 nM, Emax = 82%), but not PKM1, PKR or PKL, that stabilizes PKM2 tetrameric conformation by targeting a site distinct from that of fructose-1,6-bis-phosphate (FBP). DASA-58 exhibits good aqueous solubility (51.2 μg/mL), decreases cellular lactate production and suppresses cell proliferation selectively under hypoxic conditions (30 μM; H1299, 1% O2). When administered in mice, DASA-58 is reported to exhibit anti-thrombotic efficacy in vivo (40 mg/kg via iv).
Potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase PKM2 in vitro and in vivo, but not PKM1, PKR or PKL.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2731SML2952SML2410
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)