FG0435
DMEM - high glucose
With stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-alanyl-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
sterile
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: yes
glucose: high
stable glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)