Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures.
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Legal Information
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Sebastien Chaigne et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 320(3), H1156-H1169 (2021-01-16)
The TRPV4 channel is a calcium-permeable channel (PCa/PNa ∼ 10). Its expression has been reported in ventricular myocytes, where it is involved in several cardiac pathological mechanisms. In this study, we investigated the implication of TRPV4 in ventricular electrical activity.
Adrien Lupieri et al.
Journal of cell science, 133(13) (2020-06-03)
Arterial remodeling in hypertension and intimal hyperplasia involves inflammation and disrupted flow, both of which contribute to smooth muscle cell dedifferentiation and proliferation. In this context, our previous results identified phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) as an essential factor in inflammatory
Burak Gulen et al.
Nature chemistry, 12(8), 732-739 (2020-07-08)
Various pathogenic bacteria use post-translational modifications to manipulate the central components of host cell functions. Many of the enzymes released by these bacteria belong to the large Fic family, which modify targets with nucleotide monophosphates. The lack of a generic
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D0822-500ML | 04061833558157 |