GenElute™-E Kits für die DNA- und RNA-Aufreinigung
Herkömmliche Spin-Prep-Kits auf Kieselgelbasis erfordern mehrere, mühsame Wasch- und Spin-Schritte mit hohem manuellen Aufwand an den Röhrchen und entsprechendem Zeitverlust. In GenElute™-E Einzel-Spin DNA- und RNA-Aufreinigungskits wird ein negatives Chromatographieverfahren auf der Basis von Größenausschluss für die Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) aus Säugerzellen, Blut, Gewebe und pflanzlichen Gewebeproben sowie für DNA- und RNA-Aufreinigungsverfahren eingesetzt.
In der Größenausschlusschromatographie werden die Moleküle in der Probe nach Größe getrennt. Kleinere Moleküle wie Proteine, Lipide und Ionenbestandteile werden in den Poren der stationären Phase der Säule eingeschlossen. Größere Moleküle wie DNA und RNA fließen schnell durch die Säule, weil sie zu groß sind, um in die Poren einzudringen. Unter Ausnutzung dieses Größenunterschieds ermöglichen die GenElute™-E Aufreinigungskits die DNA- und RNA-Aufreinigung in einem einzelnen Spin, ohne mehrere Binde- und Waschschritte erforderlich zu machen.
Infografik herunterladen: Entdecken Sie, wie die GenElute™-E Einzel-Spin-Technologie die Nukleinsäureaufreinigung in einem einzigen Schritt ermöglicht!
Die Kits sind so optimiert, dass sie eine hohe Ausbeute, eine hohe Konzentration und eine hohe Reinheit der DNA und RNA für Downstream-Anwendungen wie PCR, qPCR, Multiplex-PCR, RT-PCR und Next Generation Sequencing (NGS) bieten.
Webinar zur PCR-Optimierung mit GenElute™-E DNA- und RNA-Aufreinigungskits
Die PCR ist ein nützliches Werkzeug für das Labor, aber sie ist nur so effizient wie die für die Reaktion verwendeten Bestandteile, einschließlich des Nukleinsäure-Templates. In diesem Webinar werden die Vorteile einer neuen Negativ-Chromatographie-Methode zur Nukleinsäureisolierung unter Verwendung der GenElute™-E Einzel-Spin-Technologie vorgestellt.
GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA für die Extraktion und Aufreinigung viraler RNA aus SARS-CoV-2
Eine schnelle und zuverlässige Technologie für die Extraktion und Aufreinigung viraler RNA ist für die Erforschung von Krankheiten unerlässlich, insbesondere für zeitnahe Ergebnisse im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 (COVID-19). GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA bieten einen optimierten Arbeitsablauf für die Isolierung von RNA und DNA aus Nasen-Rachen-Abstrichen, Genitalabstrichen und Stuhlproben. Kompatibel mit trockenen Abstrichen und einer Vielzahl von Transportmedien können die Proben mit einem einzigen Spin verarbeitet werden und die aufgereinigte RNA und DNA kann in nachgeschalteten Anwendungen wie PCR, qPCR und Sequenzierung analysiert werden. Darüber hinaus wurden die GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA mit SARS-CoV-2 RNA-Abstrichproben (Abbildung 1) und Stuhlproben (Abbildung 2) in qPCR-Anwendungen evaluiert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. Produkt steht in Europa nicht zum Verkauf.
SARS-CoV-2-Analyse: Tupferprobe qPCR Cq-Wert-Differenzierung zwischen Kopienzahlen
Abbildung 1.Erfolgreiche Teilnahme an einem Ringversuch von INSTAND e.V. Die Streudiagramm-Analyse zeigt einen signifikanten (p< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>L) und Probe 2 (1x106 Kopien ml) in einer Kombination aus dem GenElute™-E Kit für virale RNA/DNA entweder mit dem (A) RIDA® GENE SARS-CoV-2 (R-Biopharm) oder dem (B) SARS-CoV-2 PCR Kit (Anchor Diagnostics) für das E-Gen. Für die Assays von R-Biopharm (A) und Anchor Diagnostics (B) wurde ein Verdünnungsfaktor von 7,3 bzw. 7,8 ermittelt, was innerhalb des berechneten Bereichs von 234 Laboren liegt, die an dem Ringversuch teilgenommen haben. Für jede der Referenzproben ist ein 95 %-Konfidenzintervall (CI) angegeben.
Virennachweis aus Stuhlproben: Leistung in der qPCR
Tabelle 1.Die klinische Validierung der Extraktion des humanen Norovirus wurde an insgesamt 83 Patientenproben untersucht. Das GenElute™-E Kit für virale RNA/DNA wurde in Kombination mit dem RIDA®GENE Viral Stool Panel I (R-Biopharm) verwendet, einer multiplexen Echtzeit-RT-PCR für den direkten, qualitativen Nachweis und die Differenzierung von Norovirus, Rotavirus, Adenovirus und Astrovirus in menschlichen Stuhlproben.
Weitere Informationen und entsprechende DNA- und RNA-Extraktionsprotokolle finden Sie auf unserer Seite für DNA- und RNA-Aufreinigungsanwendungen oder entdecken Sie unsere zuverlässigen Reagenzien für Ihre gDNA Aufreinigung und RNA-Aufreinigungs-Workflow-Anforderungen.
Network error: Failed to fetch
GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA bieten einen optimierten Arbeitsablauf für die Isolierung von RNA und DNA aus Nasen-Rachen-Abstrichen, Genitalabstrichen und Stuhlproben. Kompatibel mit trockenen Abstrichen und einer Vielzahl von Transportmedien können die Proben mit einem einzigen Spin verarbeitet werden und die aufgereinigte RNA und DNA kann in nachgeschalteten Anwendungen wie PCR, qPCR und Sequenzierung analysiert werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. Die Produkte EC810, EC848, EC888 und EC896 sind in Europa nicht erhältlich.