GenElute™-E Kits für die Einzel-Spin DNA-/RNA-Aufreinigung für Green Labs
Bei der herkömmlichen DNA- und RNA-Aufreinigung werden Kieselgel-Membransäulen für die Isolierung von Nukleinsäuren aus Zellen, Gewebe, Blut und anderen Probenarten eingesetzt. Bei diesen Methoden wird die DNA oder RNA unter Verwendung hoher Konzentrationen eines chaotropen Salzes wie Guanidinhydrochlorid an Kieselgel gebunden. Diese Bindungs-Wasch-Eluierungs-Verfahren erfordern mehrere Wasch- und Schleuderschritte sowie chemische Zusätze, die sich negativ auf die Nukleinsäurequantifizierung und nachgeschaltete enzymatische Prozesse wie die PCR auswirken können.
Neben der Bereitstellung von DNA- und RNA-Vorbereitungen mit höherer Reinheit in kürzerer Zeit bieten die GenElute™-E Kits mehrere Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit für die Einzel-Spin Aufreinigung gegenüber Standard-Kits auf Kieselgelbasis:
- Abfallvermeidung: 55 % weniger Verbrauchsmaterial aus Kunststoff, einschließlich Röhrchen und Pipettenspitzen, im Vergleich zu Kits auf Kieselgelbasis
- Bessere Usability: Vereinfachter Arbeitsablauf mit weniger Schritten
- Nachhaltige Verpackung: Zertifizierung für nachhaltige Forstwirtschaft und mehr als 70 % recycelter Inhalt in der Verpackung. Kompostierbare Beutel auf Stärkebasis für Kit-Bestandteile
- Sicherere Entsorgung: Kein gefährlicher Flüssigkeitsabfall durch Wegfall der Bindungs- und Waschschritte, die Ethanol und chaotrope Salze enthalten
Testen Sie die GenElute™-E Einzel-Spin Aufreinigung, fordern Sie eine Probe an!
Die GenElute™-E-Kits basieren auf dem Prinzip der Negativ-Chromatographie mit Größenausschluss. Verunreinigungen wie Salze, Detergenzien, Proteine und organische Lösungsmittel werden durch die Spin-Säule entfernt, die aufgereinigte Nukleinsäure im Durchfluss gesammelt. Und das alles in einem einzelnen Zentrifugationsschritt. Durch dieses komfortable Verfahren wird eine wesentlich schnellere Aufreinigung von Nukleinsäureproben bei geringerem Aufwand für das Handling und weniger Abfall möglich.
Nachhaltige Laborlösungen für die DNA- und RNA-Aufreinigung
Mit weniger Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff und ohne gefährliche Bindungs- und Waschpuffer bieten die GenElute™-E Kits für die DNA- und RNA-Aufreinigung eine umweltfreundliche Alternative zur Aufreinigung auf Kieselgelbasis. Durch GenElute™-E-Aufreinigungskits wird die Menge an Kunststoffkomponenten, die mit jedem Kit verpackt und bei der Durchführung von Protokollen im Labor verbraucht werden, erheblich reduziert. Es entfallen alle mühsamen Bindungs- und Waschschritte, die bei Verfahren auf Kieselgelbasis erforderlich sind, und es werden keine chaotropen Salze oder organischen Lösungsmittel verwendet, die gesondert entsorgt werden müssen. Kunststoffabfälle können um 55 % im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsabläufen mit Kieselgel reduziert werden, was zu Einsparungen bei den Entsorgungskosten und einer geringeren Umweltbelastung führt.
Grüne Chemie mit GenElute™-E Kits für die DNA- und RNA-Aufreinigung
Wir glauben, dass grüne Chemie zu einer besseren Zukunft beitragen wird. Mit einem wachsenden Angebot an umweltfreundlicheren Alternativen gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, die ökologischen Auswirkungen Ihrer Forschung zu reduzieren und gleichzeitig Qualität und Wirksamkeit sicherzustellen, damit Ihre Ergebnisse nicht beeinträchtigt werden.
Unsere GenElute™-E-Kits stehen im Einklang mit den Grundsätzen "Prevention" (Abfallvermeidung) und "Designing Safer Chemicals“ (Entwicklung sichererer Chemikalien) aus den12 Prinzipien der grünen Chemie, da durch ihren Einsatz gefährliche Flüssigkeitsabfälle vermieden und die Menge an Kunststoffabfällen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden auf Kieselgelbasis erheblich reduziert werden. Daher werden sie als Greener Alternative Products (Umweltfreundlichere Alternativprodukte) in der Kategorie "12 Principles Aligned Products " (Produkte im Einklang mit den 12 Prinzipien der Grünen Chemie) eingestuft.
Unsere GenElute™-E-Kits entsprechen auch den Prinzipien der SMASH Packaging-Initiative, unserem Plan zur Verbesserung der Nachhaltigkeit durch weniger Verpackung, nachhaltigere Materialien und einfacheres Recycling.