Merck
HomeProteinaufreinigungVorbereiten von DNA und RNA mit GenElute™-E Kits für die Einzel-Spin Aufreinigung
Vorbereiten von DNA und RNA mit GenElute™-E Kits für die Einzel-Spin Aufreinigung
Die GenElute™-E Kits für die Einzel-Spin DNA-/RNA-Aufreinigung ermöglichen die schnelle Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) aus Säugerzellen, Blut, Gewebe und Pflanzengewebeproben. GenElute™-E Aufreinigungskits sind auch für DNA- und RNA-Reinigungsverfahren erhältlich. Das auf Größenausschluss basierende Negativ-Chromatographie-Verfahren ermöglicht die schnelle Aufreinigung von Nukleinsäuren in einem einzelnen Spin (Schleudervorgang).
Demonstration zum Protokoll der GenElute™-E Einzel-Spin-Technologie
Protokollschritte zum GenElute™-E Einzel-Spin
1. Probenlyse
Die Proben werden durch Zugabe von SmartLyse™ Protease Mix, gefolgt von einer Klärlösung, lysiert und anschließend zentrifugiert, um das Lysat zu klären.
2. Vorbereitung der Säule
Die Spin-Säulen werden in einem Vortex geschüttelt, in ein sauberes 2-ml-Röhrchen gegeben und bei niedriger Geschwindigkeit für die Säulenvorbereitung zentrifugiert.
3. Nukleinsäureaufreinigung
Das geklärte Lysat wird auf die Spin-Säule gegeben und eine Minute bei niedriger Geschwindigkeit zentrifugiert, um die aufgereinigte Nukleinsäure zu sammeln. Es sind keine Waschschritte erforderlich, da die Verunreinigungen auf der Säule verbleiben. Die gesammelte DNA oder RNA kann sofort verwendet, bei 2-8 °C aufbewahrt oder bei -20 °C in die Langzeitlagerung gegeben werden.
GenElute™-E Einzel-Spin DNA-/RNA-Kits sind so optimiert, dass sie eine hohe Ausbeute, Konzentration und Reinheit der DNA und RNA für nachgeschaltete Anwendungen wie PCR, qPCR, Multiplex-PCR, RT-PCR und Next Generation Sequencing (NGS) bieten.
GenElute-E™ Kits für die DNA- und RNA-Aufreinigung und zugehörige Produkte