Merck
HomeKundenspezifische RNA-Oligos
Kundenspezifische RNA-Oligos
Standardmengen einzelsträngiger RNA-Oligos für verschiedene Anwendungen.
Spezifikationen kundenspezifischer RNA-Oligos
Größenordnungen
Aufreinigung
  • Entsalzen, Filterelement, HPLC, PAGE
  • Aufreinigung empfohlen für Sequenzen >30 Basen
Sequenzlänge
  • 7 bis 45 Basen (Simplexe)
  • Durchführbarkeit bei mehr als 45 Basen erfragen
Modifikationen
  • Aminomodifizierer C6, Aminomodifizierer C7, Biotin, Cyanin 3, Cyanin 5, Cyanin 5.5, 6-FAM™, HEX™, TET™, Umgedrehte Base, 2'-Fluor, Invertiert Abasisch, 2'-OMe RNA, Phosphat, Thiolmodifizierer-C6 S-S & Thiolmodifizierer-C3 S-S
  • Verbrückte Nukleinsäure verfügbar
  • Durchführbarkeit von verbrückten Nukleinsäuren und anderen Modifikationen anfragen
Qualitätskontrolle
  • 100 % Massenspektrometrie
Format
  • Lieferung trocken in Röhrchen
  • Bündelung & Aliquotierung möglich (Machbarkeit erfragen)
Garantierte Mindestausbeuten
Nicht modifizierte RNA-Oligos (OD/µg)*
Größenordnung (µmol)EntsalzenFilterelementHPLCPAGE
0,055/1501/301/300,5/15
0,212/3603/902,5/751/30
1,040/120012/36013/3905/150
* Die Garantie gilt für 20mere oder mehr. Oligos mit weniger als 20 Basen haben weniger OD. Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 µg/OD-Werts berechnet. Wenn der µg/OD-Wert unter 30 liegt, ist der berichtete µg-Wert proportional niedriger. Die phosphothioierte Ausbeute beträgt 70 % der vorgenannten Werte.
Modifizierte RNA-Oligos (OD/ µg)*
Größenordnung (µmol)EntsalzenFilterelementHPLCPAGE
0,052/600,4/120,4/120,2/6
0,25/1501/301/300,4/12
1,016/4805/1505/1502/60
* Die Garantie gilt für 20mere oder mehr. Oligos mit weniger als 20 Basen haben weniger OD. Mikrogrammmengen werden auf der Grundlage eines 30 µg/OD-Werts berechnet. Wenn der µg/OD-Wert unter 30 liegt, ist der berichtete µg-Wert proportional niedriger. Die phosphothioierte Ausbeute beträgt 70 % der vorgenannten Werte. Modifikationen nach der Synthese können in einer Ausbeute resultieren, die 50 % unter den vorgenannten Werten liegen.
Versandzeitplan
Größenordnung (µmol)EntsalzenFilterelementHPLCPAGE
0,05, 0,2 und 1,05 Tage5 Tage6 Tage8 Tage
In Bezug auf alle Belange, die mit "Inquire" (Anfragen) gekennzeichnet sind, oder bei spezifischen Anforderungen, die von den anderen dargestellten allgemeinen Spezifikationen abweichen, senden Sie bitte eine Anfrage an [email protected].
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch