Merck
Bestellen Sie unsere Easy Oligos, wenn Sie Wert auf Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Einfachheit legen. Easy Oligos werden innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang in einer feststehenden Konzentration ausgeliefert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie PCR und Sequenzierung.
Garantierte AusbeuteMindestens 3 OD (ca. 15 nmol*)
Format100 µM Konzentration in Lösung
2 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Länge15 bis 30 Basen
AufreinigungVollständig entschützt und entsalzt
BasenDNA (A, C, G oder T)
ModifikationenKeine
BackbonePhosphodiesterbindung
DokumentationAlle Oligos werden mit einer Qualitätssicherungsdokumentation geliefert, die Ausbeuten, Tm (Schmelztemperatur), MW und µg/OD umfassen
QualitätskontrolleJedes Oligo wird durch Massenspektrometrie auf seine Qualität geprüft
Maximale Bestellmenge48 Oligos pro Bestellung für Versand innerhalb von 24 Stunden
VersandzeitplanVersand innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrer lokalen Niederlassung nach den Annahmeschlusszeiten für Bestellungen.
PreisBitte setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Niederlassung in Verbindung, um Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit zu erhalten.
*Schätzung 1 OD = 5 nmol = 30 µg für ein 20-Basen-Oligo
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch