OligoArchitect™ Online
Für Routinezwecke können Sie Ihren Assay mit unserem OligoArchitect Online-Design-Tool verbessern, das auf dem Industriestandard Beacon Designer™ (PREMIER Biosoft) basiert. Die benutzerfreundliche Schnittstelle nutzt die neuesten Algorithmen, liefert Ergebnisse in Echtzeit, unterstützt Templates mit bis zu 10.000 Basenpaaren und ermöglicht die Anpassung von Eingabeparametern wie der maximalen Länge von Homopolymerläufen/Wiederholungen, der G/C-Klammerlänge und der maximalen Primerpaar-TM-Fehlanpassung.
Spezifikationen |
---|
1 Auch bekannt als Hydrolysesonden, die im 5'-Nuklease-Assay verwendet werden
2 Auch bekannt als Hybridisierungssonden
3 Auch bekannt als duale Hybridisierungssonden
4 Verbrückte Nukleinsäure in anderen Oligonukleotiden als qPCR-Sonden ist in allen Ländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten erhältlich.
OligoArchitect online ist einfach zu bedienen: Wählen Sie ein Designmodul, geben Sie den Namen Ihres Assays ein, geben Sie Ihre Sequenz ein und klicken Sie auf Search (Suchen). Sie können einen SNP hinzufügen oder löschen und "Primer Parameters" oder "Probe Parameters“ (Sondenparameter) auswählen, wenn Sie die Standardeinstellungen anpassen möchten. Laden Sie das Glossar herunter, um mehr über die verschiedenen anpassbaren Parameter zu erfahren.
Alle berichteten Sequenzen, zugehörigen Eigenschaften und Assay-Parameter können in Excel exportiert und bequem per E-Mail bestellt werden.