SMXRA0200LGU2M
Mobius®, Gold, Ultimus® Power MIX Bag Assembly
200L
Synonym(e):
Mobius, Gold, 200L Ultimus Power MIX Bag Assembly with probe ports for MU sensors, 2 Pack
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Ultimus® Film)
C-Flex
polyethylene
polypropylene
silicone
Qualitätsniveau
Agentur
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
Sterilität
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Produktlinie
Mobius®
Parameter
2—60 °C temp. range (35.6—140 °F)
Kapazität
200 L
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Komponenten
Tubing: TPE, Platinum-cured sillicone.
Luer: PP, PVDF.
TC: Nylon, Silicone, PP.
Probe port plug: PP.
AseptiQuik® connector: Polycarbonate, Silicone, PP.
Pinch clamp: Polyester.
TCL clamp: PVDF.
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Film selection is guided by process needs, compatibility of the process fluid with film, process volume and risk. This brief compares the properties of our films so you can make the best selection.