Merck
MIXJ200L102LA
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Synonym(e):
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
Größe auswählen
1 EA
52.637,00 €
52.637,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Juli 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
52.637,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
52.637,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Juli 2025
Materialien
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-40 °C temperature
Höhe
131 cm (51.6 in.)
Breite
93.8 cm (36.9 in.)
Tiefe
79.4 cm (31.3 in.)
Gewicht
220 kg (485 lb)
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.