Wichtige Dokumente
V900421
Uridin
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-Ribofuranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?