Fortfahren mit
U3003
Uridin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-Ribofuranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
109,00 €
50 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
587,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-407-5
Beilstein/REAXYS Number:
754902
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
109,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Uridin ist ein für RNA-Sequenzen spezifischer Uracilnukleosid. Uridin ist im Blut, in der Samenflüssigkeit und im Liquor vorhanden. Uridin ist ein Substrat für die Nukleotidsynthese in lebenden Orrganismen, de novo oder durch Wiederverwendungswege (Salvage Pathways).
Application
Uridin wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • als Inhibitor der Proliferation der Schwann-Zellen in einer Neuronenkultur von Ratten-Spinalganglien (DRG)
  • als Medienzusatz für Epiblastenkulturen
  • als Komponente der 5-Fluoro-2′-desoxyuridin-Stammlösung für Neuronenkulturen
Biochem/physiol Actions
Uridinmonophosphat ist für die Proteinglykosylierung, die Polysaccharidbiosynthese und den Lipidstoffwechsel essenziell. Bei Anisopoikilozytose und epileptischen Enzephalopathien wird die orale Verabreichung von Uridin vorgeschlagen. Uridin hat zahlreiche biologische Funktionen, wie die Behandlung des trockenen Auges, die Regulierung des Nervensystems und die Begünstigung der Reproduktion. Hohe Uridinkonzentrationen induziert Insulinresistenz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U6381U37501707114
Uridin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707114
Uridin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)