Merck
P9582
Sigma-Aldrich
Polyinosinsäure:Polycytidylsäure
with buffer salts, TLR ligand tested
Synonym(e):
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
Größe auswählen
5 MG
188,00 €
50 MG
884,00 €
188,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
188,00 €
50 MG
884,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.51
188,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Poly(I) • Poly(C), 10% (balance buffer salts as sodium chloride and sodium phosphate)
Lagerbedingungen
desiccated
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
TLR3 erkennt doppelsträngige RNA und ist ein wichtiger Effektor der Immunreaktion auf virale Pathogene. Polyinosin-Polycytidyl-Säure (Poly(I) • Poly(C)) ist ein doppelsträngiges Homopolymer, das als Modell-RNA für die Untersuchung der Zellsignalwege auf der TLR3-Ebene verwendet wird. Poly(IC) ist ein TRIF-abhängiger Ligand für den Toll-Like-Rezeptor-3 (TLR3).
Biochem./physiol. Wirkung
Die Transfektion von Poly (I:C) in NIT-1-Zellen wurde im Rahmen eines Modells für die intrazelluläre dsRNA-induzierte β-Zell-Apoptose verwendet. Achtzehn Stunden nach der Transfektion waren 45 % der Zellen apoptotisch und es wurde eine Zunahme der nukleären Translokation von NF-kB, p50/p65, die Spaltung der Caspasen 3 und 8 sowie die transkriptionale Induktion von Caspase 12, Fas, IL-15 und dem TNF-Rezeptor-assoziierten Liganden (TRAIL) beobachtet. Poly(I:C) wird als eines der am besten geeigneten Produkte zur Generierung von stabilen ausgereiften dendritischen Zellen (DC) empfohlen. Diese ausgereiften DC können nach der Injektion aufgrund ihrer Fähigkeit, nach der CD40-Ligation bioaktives IL-12 zu sekretieren, in vivo effektive Immunreaktionen hervorrufen. Poly (I:C) wurde als potentes Adjuvans zur Verbesserung der spezifischen antitumoralen Immunreaktionen auf einen Peptid-Impfstoff verwendet.
Verpackung
Packungsgröße ist abhängig vom Polynucleotidgehalt
Sonstige Hinweise
Doppelsträngiger Homopolymer
Angaben zur Herstellung
Das Produkt erfordert Ionenstärke, um die Doppelstrangstruktur zu erhalten. Die Rekonstitution bei ~10 mg/mL Wasser ergibt ein Polynucleotid in einer physiologischen phosphatgepufferten Lösung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tasnim Rahman et al.
Scientific reports, 10(1), 1982-1982 (2020-02-08)
People with schizophrenia exhibit deficits in inhibitory neurons and cognition. The timing of maternal immune activation (MIA) may present distinct schizophrenia-like phenotypes in progeny. We investigated whether early gestation [gestational day (GD) 10] or late gestation (GD19) MIA, via viral
Flavia S Mueller et al.
Brain, behavior, and immunity, 80, 406-418 (2019-04-14)
Maternal immune activation (MIA) models that are based on administration of the viral mimetic, poly(I:C), are widely used as experimental tools to study neuronal and behavioral dysfunctions in relation to immune-mediated neurodevelopmental disorders and mental illnesses. Evidence from investigations in
Wei-Li Wu et al.
Brain, behavior, and immunity, 62, 11-23 (2016-11-14)
Epidemiological studies show that maternal immune activation (MIA) during pregnancy is a risk factor for autism. However, mechanisms for how MIA affects brain development and behaviors in offspring remain poorly described. To determine whether placental interleukin-6 (IL-6) signaling is required
Jun-Sang Sunwoo et al.
Annals of clinical and translational neurology, 5(10), 1264-1276 (2018-10-24)
Maternal immune activation (MIA) is associated with an increased risk of autism spectrum disorder (ASD) in offspring. Herein, we investigate the altered expression of microRNAs (miRNA), and that of their target genes, in the brains of MIA mouse offspring. To
William R Crum et al.
Brain, behavior, and immunity, 63, 50-59 (2016-12-13)
Genetic and environmental risk factors for psychiatric disorders are suggested to disrupt the trajectory of brain maturation during adolescence, leading to the development of psychopathology in adulthood. Rodent models are powerful tools to dissect the specific effects of such risk
Fragen
1-9 von 9 Fragen  
  1. What is the stability of this product in solution? For example, how long would a 5 mg/mL solution last when stored at -20 celcius?
    1 Antwort
    1. The long term stability of this product in solution is not been investigated. However, aqueous solutions are expected to be stable for at least 6 months when stored in working aliquots at -20°C. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/143/182/p9582pis.pdf
      Hilfreich?
  2. What is the size (bp) of this product?
    1 Antwort
    1. This product has a estimated size range of 272 - 4242 bases with a resulting molecular weight range of 90,000 - 1,400,000 daltons.
      Hilfreich?
  3. Does the product P9582-5MG contain 5mg of polyI:C or 500ug (10%) of poly I:C and 4.9mg buffer salts?
    1 Antwort
    1. This product contains 10% Poly (I:C) with sodium chloride and sodium phosphate buffer salts. Please see the link below to a sample Certificate of Analysis for further details regarding concentration of the Poly (I:C).
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P9582-50MG0000213739.pdf
      Hilfreich?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  5. How stable is Product P9582, Polyinosinic-polycytidylic acid potassium salt, in solution?
    1 Antwort
    1. RNA and synthetic RNA analogues will be very stable in aqueous solution as long as the solutions are not contaminated with RNase.
      Hilfreich?
  6. What is the molecular weight of Product P9582, Polyinosinic-polycytidylic acid potassium salt?
    1 Antwort
    1. The molecular weight may vary from lot to lot with a range from 90,000 to 1,400,000 with an average of 200,000 to 500,000.
      Hilfreich?
  7. Why is the total mass of Product P9582, Polyinosinic-polycytidylic acid potassium salt, in my bottle much greater than the designated package size?
    1 Antwort
    1. The package size is based on the polynucleotide content.  However, since the polynucleotide is supplied with sodium chloride and sodium phosphate buffer salts, its mass represented by the package size is approximately 10% of the total mass present in the bottle.
      Hilfreich?
  8. Should Polyinosinic-polycytidylic acid potassium salt Product P9582 or P1038 be used for cell activation?
    1 Antwort
    1. For cell activation, synthetic double-stranded RNA is widely used as ligand of Toll-like receptor 3 (TLR3) in place of what is supposed to be the natural ligand (viral dsRNA). The double stranded RNA homopolymer, i.e. Poly(I):Poly(C), Prod. No. P9582 can be used for this application.  P1038 is a single-stranded RNA and will not activate TLR3.
      Hilfreich?
  9. What is the difference between Polyinosinic-polycytidylic acid potassium salt Products P9582, P1038, P1530 and P0913?
    1 Antwort
    1. Prod No. P9582 as well as Prod. Nos. P1530 and P0913 are double-stranded with one strand of Poly(I) and one strand of Poly(C).  Prod. No. P1038 is a single-stranded RNA analog with C and I randomly making up the polynucelotide strand.  Double-stranded Prod. No. P9582 is a potassium salt while double-stranded Prod. Nos. P0913 and P1038 are sodium salts.  Prod. No. P0913 is gamma-irradiated.  None of the other products have been gamma-irradiated.  Unlike the other products, only approximately 10% of the  total mass of Prod. No. P9582 is actually polynucleotide.  The remaining 90% is buffer salts as sodium chloride and sodium phosphate.
      Hilfreich?