Fortfahren mit
D2650
Dimethylsulfoxid
Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Dimethyl sulfoxide
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
324,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.7%
Grade:
Hybri-Max
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
324,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Hybri-Max
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
feature
subscription eligible
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor mechanischen Beschädigungen durch Eiskristalle zu schützen. Es dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler Stammzellen (ESC) und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO wird häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum (FBS) eingesetzt.
Packaging
This product features a liner in the cap designed to prevent leakage. In rare cases, the liner may remain on the neck of the bottle after cap removal. This does not affect the product′s integrity. If this occurs, simply reattach the liner to the cap.
100 ml in Braunglasflasche
Glasampullen sind ab sofort unter der neuen Artikelnummer D2653 erhältlich
Other Notes
Dieses Produkt ist ein Hybri-Max-Produkt. Es wurde auf seine Eignung für Hybridomzellen und zum Einfrieren von Zellen beurteilt. Dieses Produkt ist sterilfiltriert (0,2 μm) und auf Endotoxine getestet.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2653D2438D4540
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
grade
Hybri-Max
grade
Hybri-Max
grade
BioPerformance Certified
grade
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-10 von 21 Fragen  
  1. Is this DMSO suitable for HPLC?
    1 Antwort
    1. This DMSO product has not been tested for suitability in HPLC applications. Please see the links below to review DMSO products suitable for HPLC:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/34869
      https://www.sigmaaldrich.com/product/saj/074871
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/94563
      Hilfreich?
  2. Is this DMSO suitable to be used as a drug solvent in animal studies?
    1 Antwort
    1. This product has not been tested for use in animal models. However, this is a sterile-filtered DMSO that has been tested for cytotoxicity and is expected to be suitable for in vivo research applications.
      Hilfreich?
  3. How many days after opening the bottle is DMSO safe to use?
    1 Antwort
    1. This product is assigned an expiration date of approximately two years from the date of Quality Release. This date is lot specific and available on the product label and Certificate of Analysis. After opening, the material should be stored tightly sealed to prevent moisture uptake. Given proper handling and storage, the product should be stable until the published expiration date.
      Hilfreich?
  4. I ordered 10 x 10ml vials for fibroblast culture work. My first endeavor in culture domain. What are the storage conditions for DMSO of this grade? This arrived in plain cardboard box at room temperature.
    1 Antwort
    1. DMSO is hygroscopic and light-sensitive. The storage container must protect from light and moisture uptake. Since this DMSO is sterile-filtered and intended for cell culture applications, the storage containers must also be sterile and endotoxin-free. It is recommended to purge aliquots with inert gas and store them in a compatible, tightly sealed container, at a cool storage area, such as 4°C. DMSO is not compatible with many types of plastics, so it is advisable to store it in appropriate amber glass vials for long-term storage. Please refer to the Safety Data Sheet and the Product Information Sheet for compatibility of DMSO with various materials and for further details.
      Hilfreich?
  5. Is it safe in terms of health and product safety to store a leftover DMSO ampule covered with parafilm in a flammable cabinet?
    1 Antwort
    1. DMSO is hygroscopic and light-sensitive. The storage container must protect from light and moisture uptake. Since this DMSO is sterile-filtered and intended for cell culture applications, the storage containers must also be sterile and endotoxin-free. It is recommended to purge aliquots and store them under inert gas, in a compatible, tightly sealed container, at a cool storage area, such as 4°C.
      DMSO is not compatible with many types of plastics, so it is advisable to store it in appropriate amber glass vials for long-term storage. Please refer to the Product Information Sheet and the Safety Data Sheet at the link below for compatibility of DMSO with various materials and for further details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/944/265
      Hilfreich?
  6. Is this anhydrous?
    1 Antwort
    1. This product is not considered anhydrous. The maximum allowable water content is 0.1% which is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review the anhydrous DMSO products available:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/dmso-anhydrous?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=DMSO%20anhydrous&type=product
      Hilfreich?
  7. I ordered 10 ml glass vials, used 7 ml, Can I store it in centrifuge tubes? For how long can I use that?
    1 Antwort
    1. It may be best to store DMSO in amber glass vials for long term storage, as this compound is not compatible with many types of plastics. The compatibility of DMSO with various materials is listed below:
      Compatible: LDPE, HDPE, polypropylene, PPCO(polypropylene copolymer), polymethylpentene, nylon, teflon FEP
      Moderately compatible: polystyrene, ECTFE/ETFE
      Incompatible: polysulfone, flexible and rigid PVC tubing, polycarbonate
      Note that DMSO is hygroscopic and light sensitive. The storage container selected must offer protection from light and moisture uptake. The product is assigned a firm expiration date. Please refer to the lot specific Certificate of Analysis to assume the material is within the expected shelf life.
      Hilfreich?
  8. E' solo ad uso per ricerca o utilizzabile anche in diagnostica/human? Grazie
    1 Antwort
    1. This product is not suitable for diagnostic/human use.
      Hilfreich?
  9. Is this product packaged in a bottle with a septa cap?
    1 Antwort
    1. No, this product is not packaged with a septa cap. It comes in a 125 ml amber glass bottle with a 28 mm solid white cap.
      Hilfreich?
  10. Can I use it for PCR?
    1 Antwort
    1. While this product is tested specifically for use in cell culture, there is no reason to suspect that it would not perform well in PCR applications. The product is NOT tested for amplification, DNAse, or nuclease activity. Should this testing be important, see the link below to product options that include this testing:
      D9170 DMSO PCR Reagent:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d9170
      D8418 DMSO Molecular Biology Tested
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/d8418
      Hilfreich?
1-10 von 21 Fragen  
Bewertungen
Aktive Filter
  1. Turkey
    • Bewertung 1
    • Stimmen 191
    5 von 5 Sternen.
    Is this product already concentration adjusted
    Is this product already concentration adjusted, as you mentioned this product used %8.7 concentration bu the thing i cannot understand that is this item already diluted for ready to use or do we have to dilute it what concentration we need ?
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?
  2. 9 Bewertungen ohne Rezensionen