Merck
21024-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Synonym(e):
LpDNPH-S10-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LpDNPH S10-Kartusche, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Design der S10-Kartusche macht den Einsatz im Außendienst und im Labor einfach. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze zur Probenentnahme/Elution überflüssig.
Inhalt des Starter-Kits: 10 Kartuschen, 1 Röhrchenadapter und 10 1/8-Zoll-Luer-Verbindungen mit Innengewinde
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1SDB
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefano Dugheri et al.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 71(3), 178-189 (2020-10-20)
The last two decades have been crucial for the assessment of airborne formaldehyde (FA) exposure in healthcare environments due to changes in limits and reference values, definition of carcinogenicity, and new monitoring methods. The aim of this study was to