Merck
57020-U
Supelco
SPE-Röhrchenadapter
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Synonym(e):
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Verpackung
pk of 12
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Fitting
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Allgemeine Beschreibung
Röhrchenadapter dienen mehreren Zwecken. Sie können verwendet werden, um SPE-Röhrchen übereinander zu stapeln und so unterschiedliche Selektivitäten zu erzeugen. Ein größerer leerer Spritzenkolben kann als größeres Probenreservior über einem kleineren SPE-Röhrchen platziert werden. Oder sie können bei Hochdruckanwendungen (z. B. von einer Spritze oder Luft/N2-Leitung) als Adapter dienen.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)