Merck
54072-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Synonym(e):
LpDNPH-S10-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LpDNPH S10-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Design der S10-Kartusche macht den Einsatz im Außendienst und im Labor einfach. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze zur Probenentnahme/Elution überflüssig.
Die LpDNPH S10-Kartusche ist ein Luftsammelröhrchen zur Bestimmung von Carbonylverbindungen in der Umgebungsluft, Raumluft und in Industriebereichen.
Anwendung
Die LpDNPH S10-Kartusche kann als DNPH-beschichtete Kartusche zur Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen in Luftproben[1][2] anhand verschiedener chromatographischer Methoden eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emissions of air pollutants from scented candles burning in a test chamber
Derudi M, et al.
Atmospheric Environment, 55, 257-262 (2012)
Laszlo Prokai et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 281-287 (2012-02-22)
Carbonyl compounds are common byproducts of many metabolic processes. These volatile chemicals are usually derivatized before mass spectrometric analysis to enhance the sensitivity of their detections. The classically used reagent for this purpose is 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) that forms the corresponding