Merck
SRP0666
Sigma-Aldrich
IDH2, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonym(e):
IDH2, Isocitrate Dehydrogenase 2, oxalosuccinate decarboxylase
Größe auswählen
50 μG
383,00 €
100 μG
675,00 €
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
383,00 €
100 μG
675,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
52 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... IDH2(3418)
Allgemeine Beschreibung
Human isocitrate dehydrogenase 2, also known as IDH2, (GenBank Accession No. NM_002168), a.a. 1-452(end) with C-terminal FLAG-tag, MW = 52 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Physikalische Form
Aqueous solution
Rechtliche Hinweise
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)