Merck
M8823
Millipore
Anti-FLAG® M2 Magnetperlen
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, FLAG® Affinitätsharz, FLAG® Harz für hohen Durchsatz, FLAG® Magnetisches Affinitätsharz, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.32
Konjugat
magnetic beads
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2, monoclonal
Form
suspension
Haltbarkeit
2 yr at -20 °C
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Perlengröße
20-75 μm
Matrix
superparamagnetic iron impregnated 4% agarose bead, with an average diameter of 50 μm.
Isotyp
IgG1
Kapazität
≥0.6 mg/mL binding capacity
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anti-FLAG M2-Magnetperlen sind 4%-ige Agaroseperlen, die mit dem Anti-FLAG M2 (monoklonaler Maus-Antikörper) gebunden wurden. Der M2-Antikörper erkennt die FLAG-Sequenz am N-Terminus, Met-N-Terminus und C-Terminus. Dies ermöglicht Nachweis und Erfassung von Fusionsproteinen, die eine FLAG-Peptidsequenz enthalten.
Anwendung
Geeignet für Immunpräzipitationsverfahren.
Elution – FLAG® Peptid, Glycin, pH 3,5, 3x FLAG® Peptid
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die magnetischen Eigenschaften ermöglichen:
– Eine sehr schnelle Trennung
– Erheblich schnellere Manipulationen, wie zum Beispiel wiederholtes Auswaschen
– Die Verarbeitung von mehreren Proben in Plattenformaten
Dies resultiert in:
– Einer schnelleren Durchführung von Experimenten
– Besserer Reproduzierbarkeit
– Einer genaueren Quantifizierung der im Fokus befindlichen Proteine
Physikalische Form
Wird als 50-%-Suspension in 50-%-Glycerin mit 10 mM Natriumphosphat, 150 mM Natriumchlorid, pH 7,4, und 0,02 % (w/v) Natriumazid (PBA/A) geliefert.
Rechtliche Hinweise
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
FLAG™ Affinity Gels, FLAG™ tag, 3x FLAG™ tag, DYKDDDDK tag
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Kollmann et al.
Leukemia, 31(4), 934-944 (2016-10-16)
Most myeloproliferative neoplasm (MPN) patients lacking JAK2 mutations harbour somatic CALR mutations that are thought to activate cytokine signalling although the mechanism is unclear. To identify kinases important for survival of CALR-mutant cells, we developed a novel strategy (KISMET) that
Chanqiong Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1213-1222 (2019-04-16)
It is verified that long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in various cancers. LncRNA LEF1-AS1 is a reported oncogene in colorectal cancer and glioblastoma. In this study, we unveiled that LEF1-AS1 markedly increased in oral squamous cell carcinoma (OSCC)
Ephrem G Kassa et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007851-e1007851 (2019-06-27)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is an extracellular diarrheagenic human pathogen which infects the apical plasma membrane of the small intestinal enterocytes. EPEC utilizes a type III secretion system to translocate bacterial effector proteins into its epithelial hosts. This activity, which
Eva Madi Riising et al.
PloS one, 3(7), e2704-e2704 (2008-07-17)
The Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) functions as a transcriptional repressor through a mechanism that involves methylation of Histone H3 at lysine 27. The PRC2 complex activity is essential for cellular proliferation, development, and cell fate decisions. PRC2 target genes
Long Yang et al.
Nature communications, 9(1), 2329-2329 (2018-06-15)
The ubiquitin regulatory X domain-containing proteins (UBXNs) are likely involved in diverse biological processes. Their physiological functions, however, remain largely unknown. Here we present physiological evidence that UBXN3B positively regulates stimulator-of-interferon genes (STING) signaling. We employ a tamoxifen-inducible Cre-LoxP approach
Artikel
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Vergleich von Elutionstechniken für die Proteinaufreinigung von FLAG® Tag Proteinen im kleinen Maßstab mittels anti-FLAG® M2 Magnetperlen.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Verwandter Inhalt
Proteinaufreinigungsverfahren, Reagenzien und Protokolle zur Aufreinigung rekombinanter Proteine unter Anwendung von Methoden wie Ionenaustausch, Größenausschluss und Proteinaffinitätschromatographie.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Technologien zur Expression rekombinanter Proteine in E. coli-, Insekten-, Hefen- und Säuger-Expressionssystemen für die Grundlagenforschung und zur Unterstützung der Therapeutika- und Impfstoffproduktion.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.