Merck
F1804
Sigma-Aldrich
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Synonym(e):
FLAG-Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Aufgereinigt durch
affinity chromatography (affinity tag purification)
Speziesreaktivität
all
Konzentration
1 mg/mL
Isotyp
IgG1
Immunogene Sequenz
DYKDDDDK
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der affinitätsgereinigte monoklonale ANTI-FLAG-M2-Mausantikörper bindet an Fusionsproteine, die eine FLAG-Peptidsequenz enthalten. Der Antikörper erkennt die FLAG-Peptidsequenz am N-Terminus, Met-N-Terminus und C-Terminus sowie an internen Stellen des Fusionsproteins.
Aufreinigungsmethode - Affinitätsreinigung
Spezifität
Bindungsstelle: N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Immunogen
FLAG; Peptid-Sequenz DYKDDDDK
Anwendung
Für den hochempfindlichen und spezifischen Nachweis von FLAG-Fusionsproteinen durch Immunoblotting, Immunpräzipitation (IP), Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und Immunzytochemie. Optimiert für die Erkennung von FLAG-Fusionsproteinen mit einer Bande in Säugetier-, Pflanzen- und Bakterienexpressionssystemen.
Western Blotting und EIA
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Physikalische Form
Enthält 50 % Glycerin in phosphatgepufferter Kochsalzlösung.
Angaben zur Herstellung
Unmittelbar vor dem Gebrauch in Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS), pH 8,0, mit 3 % fettfreier Milch verdünnen
Rechtliche Hinweise
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monika Srivastava et al.
Nature communications, 6, 6253-6253 (2015-02-24)
Roquin is an RNA-binding protein that prevents autoimmunity and inflammation via repression of bound target mRNAs such as inducible costimulator (Icos). When Roquin is absent or mutated (Roquin(san)), Icos is overexpressed in T cells. Here we show that Roquin enhances
HSV-2 glycoprotein gD targets the CC domain of tetherin and promotes tetherin degradation via lysosomal pathway
Yalan Liu
Virology, 154-154 (2016)
MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBP?
Barbara Lipert
PLoS ONE (2017)
ADAR2 regulates RNA stability by modifying access of decay-promoting RNA-binding proteins
Aparna A
Nucleic Acids Research, 45(7), 4189-4201 (2017)
Histone H1 Limits DNA Methylation in Neurospora crassa
Michael Seymour
G3 (Bethesda, Md.) (2016)
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Verwandter Inhalt
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Interaktionsreagenzien für Protein und Nukleinsäure und Ressourcen für die Untersuchung von Protein-RNA-, Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen und damit verbundene Anwendungen.