Polypropylene will never be as clear as polystyrene due to the nature of the polymer used to manufacture it. Therefore, Greiner's clear polypropylene 96 well plates should be considered as "translucent" rather than "transparent".
Wichtige Dokumente
M9060
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Größe auswählen
170,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
170,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Greiner 655201
Maximales Volumen
392 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
370 μL
Bindungsart
non-treated surface
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are the Greiner clear polypropylene 96 well plates transparent?
1 Antwort-
Hilfreich?