The M8185 plates, which are Greiner 651201, can be autoclaved. After autoclaving, it should be fine to grow E. coli samples in the wells.
Wichtige Dokumente
M8185
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
392 μL/well, V-bottom clear wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Größe auswählen
172,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
172,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom clear wells
clear polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Greiner 651201
Maximales Volumen
340 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
335 μL
Bindungsart
non-treated surface
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are the M8185 plates autoclavable? Can they be used for growing cells?
1 Antwort-
Hilfreich?