Merck
M0687
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
flat bottom clear wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Größe auswählen
100 EA
273,00 €
273,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
273,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.11
273,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 655160
Größe
96 wells
Well-Volumen
392 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-340 μL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Für optimale Zellanhaftung behandelte Gewebekultur. Nichtpyrogen durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL.
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Sonstige Hinweise
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Eignung
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Rechtliche Hinweise
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)