M9685
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
392 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polypropylene
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Greiner 655209
Maximales Volumen
392 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
370 μL
Bindungsart
non-treated surface