Merck
H4628
Sigma-Aldrich
DL-Homocystein
≥95% (titration)
Synonym(e):
2-Amino-4-mercaptobuttersäure
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
Beilstein:
1721683
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
42021308
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
DL-Homocystein, ≥95% (titration)
Assay
≥95% (titration)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
232-233 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChIKey
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
DL-Homocystein wurde zum Einleiten von Hyperhomocysteinämie in Sprague-Dawley-Ratten eingesetzt. Es wurde außerdem zur Untersuchung der Wirkung von Hyperhomocysteinämie auf Atherosklerose bei Mäusen mit Apolipoprotein E-Mangel eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Homocystein ist eine sulfhydrylhaltige Aminosäure, die aus Methionin synthetisiert wird. Sie ist eine nicht-essenzielle, nicht-proteinogene Aminosäure. Sie ist eine wichtige Determinante des Methylierungszyklus und kommt im Plasma in vier Formen vor. Ein ungewöhnlich hoher Homocysteinwert führt zu Hyperhomocysteinämie und fördert außerdem Atherosklerose.
Erhöhte Homocysteinwerte im Plasma sind ein Risikofaktor für koronare Herzerkrankung und Karzinogenese. Sie können ein Marker für das Tumorzellwachstum sein.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hyperhomocysteinemia decreases bone blood flow
Neetu Tyagi
Vascular Health, 7, 31-35 (2011)
Homocysteine: role and implications in atherosclerosis.
Guthikonda S and Haynes WG
Current Atherosclerosis Reports, 8(2), 100-106 (2006)
Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease
Paul Ganguly and Sreyoshi Fatima Alam
Nutrition Journal, 14(6) (2015)
The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health
Henrieta S
International Journal of Molecular Sciences, 17(10), 1733-1733 (2016)
Effects of vitamin supplementation and hyperhomocysteinemia on atherosclerosis in apoE-deficient mice
Ji Zhou
Atherosclerosis, 168(2), 255-262 (2003)