Merck
H2500
Sigma-Aldrich
Hämoglobin aus Rinderblut
lyophilized powder
Synonym(e):
Hb, Methämoglobin, Rinder-Hämoglobin
Größe auswählen
1 G
57,50 €
5 G
233,00 €
10 G
410,00 €
25 G
757,00 €
57,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
57,50 €
5 G
233,00 €
10 G
410,00 €
25 G
757,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
57,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
bovine blood
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
Mr ~64500
Methode(n)
MALDI-TOF: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hämoglobin ist die Hauptkomponente von Erythrozyten und für deren rote Farbe verantwortlich. Seine normale Konzentration in den Erythrozyten ist 34 %.[1] Hämoglobin ist ein globuläres Protein mit α- und β-Ketten, die 141 bzw. 146 Aminosäuren enthalten. Es existiert als Tetramer, wobei jeder Monomer einen heterozyklischen Porphyrinring besitzt, in dem Eisen das zentrale Ion ist.[1]
Anwendung
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Hämoglobin aus Rinderblut hat folgende Anwendungen:
  • Erstellung von Standardkurven für die Quantifizierung intraparenchymaler[2] und parenchymaler Blutungen[3] in Rückenmarkshomogenat unter Verwendung von Drabkin-Assay, Quadrupol-Ionenmobilitäts-Flugzeit-Massenspektrometrie[4]
  • Herstellung von molekular aufgedruckten Polymeren (MIP) zur Nachahmung von Polyethylenglycol (PEG) mit hohem Molekulargewicht in Kristallisierungsstudien[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Hämoglobin ist aufgrund seiner Fähigkeit zum Transport des Sauerstoffes von der Lunge zu den Organgeweben und Austausch des Kohlenstoffdioxids, das wichtigste respiratorische Protein von Wirbeltieren.[1] Rinderhämoglobin wird verwendet, um Hämoglobin-Vesikel (HbV) für den Sauerstofftransport zu erzeugen.[6] Es ist thermisch stabil und zeigt im Vergleich zu menschlichem Hämoglobin eine hohe Affinität zu Sauerstoff.[6] Rinderhämoglobin interagiert mit synthetischen und Azofarbstoffen.[7] Polymerisierte Formen von Rinderhämoglobin werden zur Behandlung von autoimmunhämolytischer Anämie empfohlen.[8]
Sauerstoff-Transporter, KEIN Radikalfänger
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Vorsicht
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hao Zhang et al.
Science advances, 5(3), eaaw0873-eaaw0873 (2019-03-16)
Monitoring regional tissue oxygenation in animal models and potentially in human subjects can yield insights into the underlying mechanisms of local O2-mediated physiological processes and provide diagnostic and therapeutic guidance for relevant disease states. Existing technologies for tissue oxygenation assessments
Automating the application of smart materials for protein crystallization
Khurshid S, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 71(3), 534-540 (2015)
Extensive charge reduction and dissociation of intact protein complexes following electron transfer on a quadrupole-ion mobility-time-of-flight MS
Lermyte F, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 26(7), 1068-1076 (2015)
Early Intravenous Infusion of Mesenchymal Stromal Cells Exerts a Tissue Source Age-Dependent Beneficial Effect on Neurovascular Integrity and Neurobehavioral Recovery After Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Vawda R, et al.
Stem Cells Translational Medicine (2019)
Endogenous Interleukin-10 Deficiency Exacerbates Vascular Pathology in Traumatic Cervical Spinal Cord Injury
Badner A, et al.
Journal of Neurotrauma (2019)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. Does the website specify if H2500 Hemoglobin from bovine blood is ferrohemoglobin or oxyhemoglobin?
    1 Antwort
    1. The website indicates that the product H2500 is mainly methemoglobin. A search of the website did not uncover any products marketed as either ferrohemoglobin or oxyhemoglobin.
      Hilfreich?
  2. What is the difference between H2500 and H2625 when making Chocolate agar with bovine hemoglobin? Although they share the same CAS and Specification Sheet, there is a significant difference in price between the two.
    1 Antwort
    1. Products H2500 and H2625 are not suitability tested for use in producing Chocolate Agar. The key differences between H2500 and H2625 lie in their purity and intended uses. H2500 is a purer product, suitable for MALDI-TOF, and associated with a companion product for HPLC analysis of hemoglobin variants. It undergoes two steps of ammonium sulfate precipitation, filtration, dialysis, and lyophilization. On the other hand, H2625 is not suitability tested for use as a protease substrate and lacks the ammonium sulfate precipitation step. These distinctions likely contribute to the significant price difference between the two products.
      Hilfreich?