Merck
D9277
Sigma-Aldrich
Dialyseschlauch, Cellulosemembran
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
Größe auswählen
100 FT
186,00 €
186,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 FT
186,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41123100
NACRES:
NB.22
186,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Mittlerer Durchm.
6 mm , when full
Mittlere (flache) Breite
10 mm (0.4 in.)
Kapazität
~10 mL/ft
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Typische Molekulargewicht-Ausschlussgrenze: 14.000
Verpackung
In Rollen, getrocknet
Qualität
Kann mehr als nur Spuren von Glycerin und Schwefelverbindungen enthalten.
Angaben zur Herstellung
Das als Feuchthaltemittel enthaltene Glycerin kann durch Waschen der Schläuche für 3–4 Stunden unter fließendem Wasser entfernt werden. Schwefelverbindungen können durch die Behandlung der Schläuche mit einer 0,3%igen (w/v) Natriumsulfidlösung für 1 Minute bei 80 °C entfernt werden. Mit heißem Wasser (60 °C) für 2 Minuten waschen; anschließend mit einer 0,2%igen (v/v) Schwefelsäurelösung versauern und dann mit heißem Wasser abspülen, um die Säure zu entfernen. Diese Schläuche halten den Großteil der Proteine mit einem Molekulargewicht von 12.000 oder größer zurück.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhanna Ignatovich et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-02-14)
Magnetic nanocomposites based on hydroxyapatite were prepared by a one-step process using the hydrothermal coprecipitation method to sinter iron oxides (Fe3O4 and γ-Fe2O3). The possibility of expanding the proposed technique for the synthesis of magnetic composite with embedded biologically active
Sunil Khatak et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 125, 102008-102008 (2020-10-16)
The present study aimed to formulate anti-tubercular drugs (Rifampicin, Isoniazid and Pyrazinamide) loaded solid lipid nanoparticles (ATDs-SLNs) using microemulsion technique for oral administration. Central composite designed (CCD) was applied to study the effect of stearic acid (X1), Compritol® 888 ATO
Verwandter Inhalt
Dialysis Tubing
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. Hello, could I receive more details about this product, including a picture? Is the MWCO 14 kDa? do they need a pre-treatment before use?
    1 Antwort
    1. Unfortunately a photo of this product is not available. This membrane has a molecular weight cut-off of 14 kDa. As mentioned in the DESCRIPTION section under ' Preparation Note', it is recommended to remove glycerol by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
      Hilfreich?
  2. What is the wall thickness of Product D9277, 10 mm (flat width) dialysis tubing?
    1 Antwort
    1. The nominal dry wall thickness for Product D9277, 10 mm (flat width) dialysis tubing, is 51 micrometers.
      Hilfreich?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?