Merck
PURXR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
Maxi
Synonym(e):
Dialyzers, High through put dialysis tubing
Größe auswählen
1 EA
18,00 €
18,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
18,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.22
18,00 €
Auf LagerDetails
Verpackung
pack of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Floating rack can hold up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Rechtliche Hinweise
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)