Fortfahren mit
D6191
Dialysis sacks
MWCO 12,000 Da
Synonym(e):
Dialysis Bags, Dialysis Equipment
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
131,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
131,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pore size
12,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diam. approx. 16 mm (0.64 in.); pre-cut; open ended; dry, unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9277D6066D9402
vibrant-m
D6191
Dialysis sacks
vibrant-m
D6066
Dialysis sacks
pore size
12,000 Da MWCO
pore size
-
pore size
12,000 Da MWCO
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)