Merck
UFC9010
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 10 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonym(e):
10 kDa MWCO, 15 ml Probenvolumen, Zentrifugenkonzentrator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
15 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
12.1 cm (4.807 in.)
Durchmesser
2.97 cm
Filtrationsfläche
7.6 cm2
Volumen
15 mL
Porengröße
10 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 15 ml Zentrifugenvorrichtung mit Ultracel® 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration und verlässliche Rückhaltung von Makromolekülen. Zum Beispiel wird Zytochrom C (12,4 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 0,25 mg/ml zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Abschleudern bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLS.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 10-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
  • Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 10–15 Minuten).
  • Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
  • 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
  • Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
  • Direkter Probenzugang für die Pipettiervorrichtung eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protokolle
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.