75259
Tris(2-carboxyethyl)phosphin -hydrochlorid
BioUltra, ≥98% (NMR)
Synonym(e):
TCEP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥98% (NMR)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verlust
≤1.0% loss on drying
pH-Wert
1.2-1.5
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChIKey
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Komponente von IRE1-Dialysepuffer, RNA-Spaltungspuffer und in einem In-vitro-Spaltungsassay von in vitro transkribierter RNA
- beim Reduzieren von Sulfhydrylgruppen, um die Gesamt-Thiol-Fraktion zu erhalten
- zum Reduzieren von Proteinproben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protokolle
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.