Merck
C4706
Sigma-Aldrich
Tris(2-carboxyethyl)phosphin -hydrochlorid
powder
Synonym(e):
TCEP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15O6P · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.65
Beilstein:
3724376
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
Protect from moisture
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChIKey
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid (TCEP.HCl) ist ein nichtflüchtiger Feststoff und ein starkes Reduktionsmittel.1 Es kann durch die Säurehydrolyse von Tris(2-cyanoethyl)phosphin in refluxierendem wässrigem HCl synthetisiert werden.1 Biologische Anwendungsbereiche umfassen u.a. die In-vitro- und In-vivo-Reduktion von Disulfidbrücken in verschiedenen Peptiden und Proteinen. TCEP ist ein nützlicher Chelatbildner für verschiedene Schwermetallionen wie Zn(II), Cd(II), Pb(II) und Ni(II).
Anwendung
Tris(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid (TCEP.HCl) kann wie folgt eingesetzt werden:
  • als Reduktionsmittel für die Reduktion von Sulfoxiden, Sulfonylchloriden, N-Oxiden und Aziden; es kann auch in Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen in Anwesenheit eines Kupferkatalysators verwendet werden.
  • zur Reduktion von Disulfidbrücken in verschiedenen Proteinen
  • als Reagenz zur selektiven Reduktion von Disulfiden in Wasser
  • zur Entfernung von Ruthenium-abgeleiteten Metathesekatalysatoren durch wässrige Reinigung einer rohen Reaktionsmischung bei Basifizierung
  • als Reduktionsmittel zur Reduktion verschiedener Alkyldisulfide wie Trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian
Wasserlösliches Reagenz zur selektiven Reduktion von Disulfiden. Stabiler als DDT und nützlich für massenspektrometrische Anwendungen.
Vorsicht
Lagerbedingungen: Vor Feuchtigkeit schützen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Grubbs, R. H.
Org. React., 22, 123-123 (2004)
Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride
Yost Julianne M et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
Purification technique for the removal of ruthenium from olefin metathesis reaction products
Maynard, H. D.; Grubbs, R. J.
Tetrahedron Letters, 40, 4137-4137 (1999)
Coordination properties of tris (2-carboxyethyl) phosphine, a newly introduced thiol reductant, and its oxide.
Krezel A, et al.
Inorganic Chemistry, 42(6), 1994-2003 (2003)
Selective reduction of disulfides by tris (2-carboxyethyl) phosphine.
Burns JA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2650 (1991)