Wichtige Dokumente
30692
Decylamin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1-Amino-decan
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-14 °C (lit.)
Dichte
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
InChIKey
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?