Wichtige Dokumente
271748
Pyridoxal -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridincarboxaldehyd -hydrochlorid, PL HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (Organic)
Assay
99%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChIKey
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?